About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N5O7P
CAS Number:
分子量:
347.22
Beilstein:
54478
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
yeast
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI 密鑰
LNQVTSROQXJCDD-KQYNXXCUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
腺苷3′-一磷酸(3′-AMP)是由2′,3′-cAMP水解产生的代谢产物,而后者为金属依赖性磷酸二酯酶家族。3′-AMP可通过A2B受体抑制前肾小球血管平滑肌细胞和肾小球系膜细胞的增殖。 2′,3′-cAMP和3′-AMP代表了基于腺苷的细胞调节的一条新的未探索途径。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)