Product Name
4-氨基苯甲酸, ReagentPlus®, ≥99%
生物源
synthetic (organic)
品質等級
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
187-189 °C (lit.)
溶解度
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
密度
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4-氨基苯甲酸,也被称为对氨基苯甲酸 (PABA),是用于合成芳香胺和偶氮染料的前体。
應用
4-氨基苯甲酸被用于:
- 合成聚酰胺的结构单元
- 生产叶酸的底物
- 合成席夫碱
- 金属有机框架 (MOFs) 合成中的有机配体
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
339.8 °F - closed cup
閃點(°C)
171 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)