产品名称
巴弗洛霉素A1 来源于灰色链霉菌, ≥90% (HPLC)
质量水平
方案
≥90% (HPLC)
表单
film
抗生素抗菌谱
fungi
作用机制
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CO[C@H]1\C=C\C=C(C)\C[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)\C=C(C)\C=C(OC)C(=O)OC1[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]2(O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@H](O2)C(C)C
InChI
1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1
InChI key
XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 作为自噬抑制剂,研究其对人肝细胞脂肪变性的影响
- 作为液泡型H+ -ATPase抑制剂,研究其对小鼠INS-1细胞活力、PI阳性细胞百分比和葡萄糖刺激胰岛素分泌(GSIS)的影响
- 作为液泡型H+ -ATPase抑制剂,研究其对人SH-SY5Y细胞tau蛋白降解的影响
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance