About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H34N2O4S
CAS Number:
分子量:
482.63
顏色索引編號:
42040
Beilstein:
3901207
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
亮绿, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
品質等級
形狀
powder
成份
Dye content, ≥90%
技術
microbe id | staining: suitable
顏色
dark green
mp
210 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 1 mg/mL, blue
εmax
≥1750 at 628- 632  nm in 50% ethanol
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OS([O-])(=O)=O.CCN(CC)c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](/CC)CC
InChI
1S/C27H33N2.H2O4S/c1-5-28(6-2)25-18-14-23(15-19-25)27(22-12-10-9-11-13-22)24-16-20-26(21-17-24)29(7-3)8-4;1-5(2,3)4/h9-21H,5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
適合性
抑菌效力认证。作为一种抑菌剂对一种芽胞杆菌和结肠伤寒菌属的两种成员进行试验。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)