Merck
B5681
Sigma-Aldrich
Bay 11-7085
≥98% (HPLC), solid
别名:
(E)-3-(4-叔丁基苯基)-2-丙烯腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H15NO2S
CAS Number:
分子量:
249.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
顏色
white
溶解度
DMSO: soluble >25 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES 字串
CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)\C=C\C#N
InChI
1S/C13H15NO2S/c1-13(2,3)11-5-7-12(8-6-11)17(15,16)10-4-9-14/h4-8,10H,1-3H3/b10-4+
InChI 密鑰
VHKZGNPOHPFPER-ONNFQVAWSA-N
基因資訊
human ... NFKB1(4790)
應用
Bay 11-7085 已被用于:
  • Panc-1 细胞、巨噬细胞中的核因子-κB 抑制剂
  • 人星形细胞瘤细胞U87MGs中的抑制性κB 激酶IKK抑制剂
  • phospho-p65 抑制剂人单核细胞系THP-1
生化/生理作用
Bay 11-7085可以使过氧化物酶体增殖剂激活受体 γ (PPAR-γ) 失活,并增加微管相关蛋白1A/1B轻链 3B (LC3B),其是一种可导致人滑膜成纤维细胞细胞凋亡的自体吞噬标志物。它会促进胰腺癌的细胞凋亡,并可作为放疗增敏药物。BAY 11-7085通过抑制pI-κBα(核因子κ B 激酶激酶亚单位抑制剂)而减少B细胞淋巴瘤 2 (Bcl-2)。 α
抑制 NF-κB 激活 ICAM-1、VCAM-1、E-选择蛋白、IL-6 和 IL-8 的表达。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)