Merck
B6650
Sigma-Aldrich
X-GlcA
reagent for selection of recombinant bacterial clones
别名:
5-溴-4-氯-3-吲哚基 β-D-葡糖醛酸 环己铵盐, X-GlcA, X-葡糖苷酸 CHA 盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H13BrClNO7 · C6H13N
CAS Number:
分子量:
521.79
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.85
等級
Molecular Biology
無菌
non-sterile
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
技術
nucleic acid detection: suitable
溶解度
DMF: soluble
適合性
suitable for β-galactosidase test
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4ccc(Br)c(Cl)c34
InChI
1S/C14H13BrClNO7.C6H13N/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI 密鑰
JXCKZXHCJOVIAV-CYRSAHDMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
X-GlcA 是 β-半乳糖苷酶的显色底物,用于确定琼脂平板上生长的细菌中是否存在克隆的 DNA 插入片段。 X-GlcA 设计用于具有 lac+ 表型的重组细菌菌落的蓝白色选择中替代 X-Gal。
應用
β-葡萄糖醛酸酶 (GUS) 基因检测的显色底物。
适用于选择具有 lac+ 表型的重组细菌菌落。
X-GlcA 已用于根切片的组化染色,用于光学显微镜观察。
原則
当 X-GlcA 被 β-半乳糖苷酶水解时,所得产物将形成蓝色沉淀。在 X-GlcA 存在下生长的 Lac+ 菌落会变成深蓝色,从而易于区分 lac+ 和 lac- 菌落。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)