Product Name
丁螺环酮盐酸盐 盐酸盐,
形狀
powder
品質等級
起源
Bristol-Myers Squibb
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
InChI
1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
InChI 密鑰
RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... HTR1A(3350)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
生化/生理作用
5-HT 1A 血清素受体激动剂;抗焦虑药。
特點和優勢
该化合物由Bristol-Myers Squibb开发。要浏览其他药物开发化合物和批准的药物/候选药物列表,单击此处。
这种化合物是神经科学研究的特色产品。 点击此处 ,发现更多特色神经科学产品。访问sigma.com/discover-bsm了解更多关于其他研究领域的生物活性小分子的信息。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3