抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
BN-34, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
技術
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: 1:4,000
同型
IgG1
應用
research pathology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
单克隆抗生物素抗体可在ELISA和免疫组织化学技术中识别与多种免疫球蛋白偶联的游离生物素分子和生物素。可通过使用对微孔板上包被的人和兔抗原具有反应性的生物素化山羊抗体来验证其特异性。
生物素是一种水溶性维生素。又称维生素B8。生物素是由脲基环和四氢噻吩环组成的双环化合物。
该抗体可使用竞争性ELISA识别游离的生物素和生物胞素。通过使用间接ELISA或免疫组织化学染色,该抗体还可识别与各种免疫球蛋白耦合的生物素。特异性是通过使用生物素化山羊抗体与涂覆在多孔板上的人和兔抗原而评估的。
免疫原
生物素-KLH偶联物
生物素化的匙孔血蓝蛋白(KLH)
應用
单克隆抗生物素抗体已用于邻位连接技术(PLA)、细胞表面生物素化检测以及蛋白质印迹。
可代替亲和素以降低非特异性结合。
可用于多种应用,包括印迹、免疫细胞化学、原位核酸杂交、ELISA、荧光激活细胞分选 (FACS) 和电子显微镜。 ELISA 使用的滴度约为 1:2000,但不同用户应根据自身所选应用进行优化 生物素是一种必需维生素,是有机体和细胞活体培养所必需的。抗生物素蛋白对生物素具有高亲和力,通常用于免疫测定。基于亲和素-生物素酶复合物的标准测定方法足以满足大多数研究的需求,但有时仍需要提升灵敏度方可检测少量抗原或定位组织学切片中的低密度抗原。通过抗生物素单克隆抗体可改进传统免疫测定方法,其中抗生物素单克隆抗体通过桥接第二层亲和素-生物素-酶复合物增强亲和素-生物素免疫测定的灵敏度。该抗体可用于许多可引入生物素作为靶标的其他应用中。
小鼠源抗生物素单克隆抗体可用于ELISA和蛋白质印迹,工作稀释度1:4000。
小鼠源抗生物素单克隆抗体可用于ELISA和蛋白质印迹,工作稀释度1:4000。
此抗体已成功使用的应用,以及相关的同行评审论文如下。
蛋白免疫分析(Western Blotting)(1篇文章)
蛋白免疫分析(Western Blotting)(1篇文章)
该抗体可被用于扩增技术、ELISA、免疫印迹、原位核酸杂交、流式细胞术、图像分析或共聚焦显微镜。
在一些应用中,生物素化探针与亲合素的定位会产生高背景水平。抗生物素试剂可代替亲和素以降低非特异性结合。
在一些应用中,生物素化探针与亲合素的定位会产生高背景水平。抗生物素试剂可代替亲和素以降低非特异性结合。
生化/生理作用
生物素可能参与DNA的复制和转录。它在几种支链氨基酸和奇数链脂肪酸的脂肪酸生物合成、糖异生和分解代谢中起辅酶的作用。
準備報告
在用生物素化的KLH免疫的BALB/c小鼠中开发。将小鼠骨髓瘤细胞和脾细胞融合在一起以形成BN-34杂交瘤。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Erik C Yusko et al.
Nature nanotechnology, 6(4), 253-260 (2011-02-22)
Synthetic nanopores have been used to study individual biomolecules in high throughput, but their performance as sensors does not match that of biological ion channels. Challenges include control of nanopore diameters and surface chemistry, modification of the translocation times of
Agnese Petraccioli et al.
Comparative cytogenetics, 6(4), 397-407 (2012-01-01)
We describe the karyotype, location of nucleolus-organizing regions (NORs) and heterochromatin composition and distribution in Lepidochitona caprearum (Scacchi, 1836). The examined specimens had 2n=24 chromosomes; the elements of pairs 1-4 were metacentric, subtelocentric those of the fifth pair, telocentric the
Slingshot-Cofilin activation mediates mitochondrial and synaptic dysfunction via Aβ ligation to β1-integrin conformers.
Woo JA, et al.
Cell Death and Differentiation, 22(6), 921-921 (2015)
Direct visualization of newly synthesized target proteins in situ.
Susanne TD, et al.
Nature Methods, 12(5), 411-411 (2015)
Israr-ul H Ansari et al.
The Journal of biological chemistry, 290(38), 23110-23123 (2015-08-05)
The negative charge of phosphatidylserine in lipid bilayers of secretory vesicles and plasma membranes couples the domains of positively charged amino acids of secretory vesicle SNARE proteins with similar domains of plasma membrane SNARE proteins enhancing fusion of the two