產品線
BioXtra
品質等級
化驗
≥99% (titration)
形狀
powder
雜質
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
燃燒殘留物
≤0.1%
pH值
4.0-6.0 (1 M in H2O)
有用的pH值範圍
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
溶解度
H2O: 1 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: <0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
吸收
≤0.05 at 260 in H2O at 1 M
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
應用
diagnostic assay manufacturing
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
相关内容
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
了解生产规模的高纯度生物学缓冲液通过我们专业制造溶液,确保稳定性、pH控制和稳定供应。