Merck
C0625
Sigma-Aldrich
咖啡酸
≥98.0% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
别名:
3,4-二羟基肉桂酸, 3,4-二羟基苯丙烯酸, 3-(3,4-二羟基苯基)-2-丙烯酸
线性分子式:
(HO)2C6H3CH=CHCO2H
CAS号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1954563
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
质量水平
检测方案
≥98.0% (HPLC)
形式
powder
mp
211-213 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES字符串
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
InChI key
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
基因信息
human ... ELA2(1991)
rat ... Alox5(25290)
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
600182055468.22029
咖啡酸 ≥98.0% (HPLC)
C0625
咖啡酸
咖啡酸 matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
60018
咖啡酸
Caffeic Acid A natural dietary compound reported to have anti-carcinogenic and anti-inflammatory properties.
205546
Caffeic Acid
3,4-Dihydroxycinnamic acid for synthesis
8.22029
3,4-Dihydroxycinnamic acid
form
powder
form
powder
form
crystalline solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 200 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
mp
211-213 °C (dec.) (lit.)
mp
211-213 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
234-237 °C (decomposition)
一般描述
咖啡酸以游离态和酯形式存在。它被视作主要的多酚,有助于提高各种水果中的羟基肉桂酸含量。咖啡是咖啡酸的主要来源之一。
应用
咖啡酸已在研究中用作酚酸标准品,已测定蔬菜经碱和酸水解后的总酚酸含量。它还用于通过各种测定方法测定自身抗氧化活性。
生化/生理作用
咖啡酸和其他多酚通过酶催化的甲基转移、硫酸化和葡萄糖醛酸加成代谢。其可非竞争性地阻断5-脂氧合酶作用。咖啡酸可直接在碱性条件下发生水解。
在植物中发现的抗氧化天然膳食酚类化合物。抑制在免疫调节、炎症和过敏中涉及到的白三烯的合成。也可抑制 Cu2+ 诱导的 LDL 氧化。
特点和优势
该化合物是基因调控研究的推荐产品。点击此处,了解更多精选基因调控产品。了解更多有关用于其他研究领域的生物活性小分子的信息,请访问 sigma.com/discover-bsm
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Carc. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 6
1 of 6
芥子酸 ≥98%, powder
Sigma-Aldrich
D7927
芥子酸
阿魏酸 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001013
阿魏酸
阿魏酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1270311
阿魏酸
绿原酸 primary reference standard
00500590
绿原酸
没食子酸 97.5-102.5% (titration)
Sigma-Aldrich
G7384
没食子酸
香草酸 purum, ≥97.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
94770
香草酸
Comparing antioxidative food additives and secondary plant products-use of different assays
Kranl K, et al.
Food Chemistry, 93(1), 171-175 (2005)
Caffeic acid is a selective inhibitor for leukotriene biosynthesis
Yasuko K, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, Lipids and Lipid Metabolism, 792(1), 92-97 (1984)
Polyphenols: food sources and bioavailability
Manach C, et al.
American Journal of Clinical Nutrition, 79(5), 727-747 (2004)
Phenolic acids in potatoes, vegetables, and some of their products
Mattila P and Hellstrom J
J. Food Compos. Anal., 20(3-4), 152-160 (2007)
B Y Hsu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 132, 109-116 (2016-10-05)
A high performance liquid chromatography-diode array detection-tandem mass spectrometry method (HPLC-DAD-MS/MS) was developed for simultaneous determination of phenolic acids and flavonoids in djulis (Chenopodium formosanum Koidz.), a traditional Chinese herb reported to possess vital biological activities. A high yield of
商品
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
实验方案
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide
相关内容
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research