Product Name
结晶紫, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
形狀
powder
成份
Dye content, ≥90%
技術
microbe id | staining: suitable
顏色
green to very dark green
pH值
2.5 — 3.5 (20 °C)
mp
205 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 1 mg/mL
密度
1.19 g/cm3 at 20 °C
抗生素活性譜
fungi
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
作用方式
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
结晶紫被用作革兰氏染色的活性成分、原始染色,用于革兰氏阴性细菌与革兰氏阳性细菌的鉴定。
它已被用于检测细胞活力。它还被用于细胞染色,以研究细胞迁移和侵袭。
它已被用于检测细胞活力。它还被用于细胞染色,以研究细胞迁移和侵袭。
生化/生理作用
结晶紫可用于琼脂糖凝胶中可视化 DNA。这种染料仅在 DNA 浓度高的情况下使用。结晶紫也用于革兰染色技术中的细菌染色。它还用于植物染色体的染色。晶体紫还有助于细胞活力的比色测定。
適合性
经认证可用于细菌的革兰氏染色,用于染色体的碘染色的 Flemming 三重染色,用于染色质和核仁的 Lieb′s淀粉样染色和牛顿′ 结晶紫碘染色技术。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)