Product Name
胞苷5′-单磷酸 二钠盐, Sigma Grade, ≥99%, crystalline
生物源
synthetic
品質等級
等級
Sigma Grade
化驗
≥99%
形狀
crystalline
溶解度
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na].NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(COP(O)(O)=O)C(O)C2O
InChI
1S/C9H14N3O8P.Na.H/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;
InChI 密鑰
RCIPNLSOCXMZDD-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
胞苷5′-单磷酸二钠盐已用于:
- 制备核苷酸原液
- 作为胞外核苷酸酶(ENT酶)抑制剂探测皮层神经元中的5′-ENT酶活性
- 在体外研究中评估其对小猪小肠内主导菌株的生长影响
生化/生理作用
胞苷5′-单磷酸(CMP)可作为尿苷单磷酸(UMP)/胞苷单磷酸(CMP)激酶(酶代码 EC 2.7.4.4)的底物形成CDP,再磷酸化形成CTP,可支持DNA和RNA的生物合成。
胞苷单磷酸(CMP)是糖类的核苷酸载体。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3