About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14N3O8P
CAS Number:
分子量:
323.20
Beilstein:
46982
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
胞苷 5′-一磷酸, Sigma Grade, ≥99% (HPLC), synthetic, powder
生物源
synthetic
等級
Sigma Grade
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI 密鑰
IERHLVCPSMICTF-XVFCMESISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
胞苷5′-单磷酸已用于拉曼光谱研究。
生化/生理作用
核苷二磷酸胞苷二磷酸(CDP)和尿苷二磷酸(UDP)是合成嘧啶的必需组分胞苷5′-单磷酸(CMP)核苷酸用于仿生磷灰石的吸附研究,用于模拟骨骼矿物质。它也可用作儿科制剂中的免疫增强剂。
胞苷5′-单磷酸 (CMP) 作为单磷酸尿苷 (UMP)/单磷酸胞苷 (CMP) 激酶(酶代码 EC 2.7.4.4)的底物形成 CDP,CDP 经磷酸化形成 CTP,支持 DNA 和 RNA 的生物合成。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)