Merck
C1254
Sigma-Aldrich
胆酸钠 水合物
from bovine and/or ovine bile, ≥99%
别名:
3α,7α,12α-三羟基-5β-胆甾烷-24-羧酸 钠盐, 胆酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H39NaO5 · xH2O
CAS Number:
分子量:
430.55 (anhydrous basis)
Beilstein:
3582354
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
bovine and/or ovine bile
品質等級
描述
anionic
化驗
≥99%
形狀
powder
分子量
micellar avg mol wt 900-1300
凝集数
2-3
技術
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
western blot: suitable
CMC
9-15 mM (20-25°C)
溶解度
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
18
SMILES 字串
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI 密鑰
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
胆酸钠水合物是一种非变性阴离子去污剂,它在生物化学研究,特别是蛋白质增溶和膜通透(membrane permeabilization)中起关键作用,它是蛋白质提取和纯化,特别是处理膜蛋白和蛋白复合物必不可少的试剂。胆酸钠水合物来源于主要的人类胆汁酸胆酸,其水溶性和应用扩展到了细胞培养中多种物质作用的研究,这一点令其成为实验室研究的多功能工具。
應用
已有研究关于采用水合胆酸钠研究磷脂配方和表面活性剂对弹性脂质体亲水性药物真皮给药的影响。 它也被用于一项研究用于经皮给药的弹性变形囊泡,转移体研究。
生化/生理作用
胆汁盐
特點和優勢
  • 适用于蛋白印迹
  • 适用于DNA和RNA纯化
  • 用于研究应用的高纯度产品
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)