About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H20N2O3
CAS Number:
分子量:
336.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
环盐酸吗甲吡嗪酸 来源于圆弧青霉菌, ≥98% (HPLC), powder
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: soluble
chloroform: soluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CN1C(=O)C(=C(\C)O)\C(=O)C2C(Cc3cccc4[nH]cc2c34)C1(C)C
InChI
1S/C20H22N2O3/c1-10(23)15-18(24)17-12-9-21-14-7-5-6-11(16(12)14)8-13(17)20(2,3)22(4)19(15)25/h5-7,9,13,17,21,23H,8H2,1-4H3/b15-10-
InChI 密鑰
WJCPGKDPOYBOOJ-GDNBJRDFSA-N
一般說明
圆弧偶氮酸(CPA)是由多种 曲霉 青霉菌 种合成的tetramic酸。
應用
圆弧青霉菌来源圆弧偶氮酸用于:
  • 作为标准品,用于薄层色谱法(TLC)检测和定量黄曲霉毒素
  • 作为培养基成分,用于不含Ca2+的DMEM(含10%胎牛血清(FBS))
  • 作为肌质网/内质网Ca2+ -ATP酶的可逆抑制剂,检测腔内钙在内质网(ER)-至-高尔基体转运过程中的作用
  • 作为内质网Ca2+-ATP酶的阻滞剂,处理神经元;研究内质网(ER)在Ca2+诱导的Ca2+ 释放(CICR)抑制 SERCA 过程中,对释放和维持Ca2+ 的影响
生化/生理作用
抑制肌质网 Ca 2 + -泵。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)