About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H41N3O5
CAS Number:
分子量:
475.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
Z-Leu-Leu-Leu-al, ≥90% (HPLC)
品質等級
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white
溶解度
DMSO: soluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H]C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1
InChI 密鑰
TZYWCYJVHRLUCT-VABKMULXSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Amino Acid Sequence
Z-Leu-Leu-Leu-al
應用
Z-Leu-Leu-Leu-al或MG132,已被用作蛋白酶体抑制剂。它还被用于测试海胆胚胎中的泛素化和类泛素化途径。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)