About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H10F3NO3S2
CAS Number:
分子量:
409.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
CFTR(inh)-172, ≥98% (HPLC), powder
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
yellow
溶解度
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)N(C2=O)c3cccc(c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H10F3NO3S2/c19-18(20,21)12-2-1-3-13(9-12)22-15(23)14(27-17(22)26)8-10-4-6-11(7-5-10)16(24)25/h1-9H,(H,24,25)/b14-8+
InChI 密鑰
JIMHYXZZCWVCMI-RIYZIHGNSA-N
應用
CFTR(inh)-172用于特异性抑制囊性纤维化跨膜电导调节因子(CFTR)的活性。也可用作 CFTR抑制剂 Inh-172处理福司柯林(毛喉素)和IBMX。
生化/生理作用
CFTR (inh)-172 是囊性纤维化跨膜传导调节因子 (CFTR) 的抑制剂。
CFTR (inh)-172 是囊性纤维化跨膜传导调节因子 (CFTR) 的抑制剂。K i = 300 nM。CFTR (inh)-172 导致快速、可逆和非电压依赖性抑制;为动物止泻药。CTFR (inh)-172 可能是研究霍乱和其他分泌性腹泻囊性纤维化和肠液丢失动物模型的有用工具。CTFR (inh)-172 在结构上与已知的非特异性 CFTR 抑制剂 DPC,NPPB(货号N4779)和格列本脲。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)