About This Item
分類程式碼代碼:
41121820
NACRES:
NB.35
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
low-density polyethylene
white polypropylene screw closure
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nalgene 2210-0065
高度 × 直徑
23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
標稱容量
25 L (6.5 gal)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Graduated in 1 gal and 5 L increments. 83B (83 mm) closure.
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)