C421080

Sigma-Aldrich

DMT-dC(bz)-CPG column

pore size 1000 Å, 0.2 μmol, configured for PerkinElmer

NACRES:
NA.51

Quality Level

type

for DNA synthesis

product line

Proligo Reagents

assay

≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)

pore size

1000 Å

capacity

≥99 % (Coupling Efficiency)

λ

conforms (UV/VIS Identity)

compatibility

configured for PerkinElmer

storage temp.

2-8°C

正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Germany

WGK 3

Flash Point(F)

Not applicable

Flash Point(C)

Not applicable

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。