生物源
synthetic
產品線
BioReagent
化驗
≥99%
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
mp
210-220 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 50 mg/mL
SMILES 字串
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI 密鑰
UHDGCWIWMRVCDJ-XVFCMESISA-N
基因資訊
mouse ... Uck1(22245)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
胞苷是一种核苷分子。它是在胞嘧啶通过β-N1-糖苷键连接至核糖环上时形成。
應用
胞苷作为非必需氨基酸成分,用于最低必需培养基(MEM),分析种间体细胞核转移(iSCNT)来源的胚泡。也可作为补充剂,用于HeLa细胞培养基,研究添加胞苷对谷氨酰胺剥夺诱导的rods and rings (RR)的影响。
胞苷已作为一种组分用于制备核糖苷原液,以评估其对几种摩加夫芽胞杆菌菌株厌氧生长的影响。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3