描述
for research or for further manufacturing use
無菌
sterile-filtered
形狀
liquid
品質
Drug/Device Master File available
技術
cell culture | mammalian: suitable
成分
HEPES: yes
NaHCO3: yes
phenol red: no
L-glutamine: no
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于优化中国仓鼠卵巢 (CHO) 细胞中细胞生长和蛋白表达的无动物成分培养基。
特點和優勢
为满足生物技术和疫苗制造的需要而开发,该培养基支持悬浮培养物中快速的初始细胞生长和高水平的蛋白表达。它也支持高细胞密度和维持这些密度的活细胞为长期导致生产力提高。在分批培养系统中已经实现了每毫升超过 8×106 个细胞的细胞密度。已观察到每个细胞的蛋白质生产率增加高达 500%。
其他說明
专利配方,含有无机盐、HEPES 和碳酸氢钠缓冲液、必需和非必需氨基酸、维生素、重组人胰岛素、植物水解物、其他有机化合物、微量元素和表面活性剂。
不含抗生素、抗真菌药、 L -谷氨酰胺或转铁蛋白。不含动物源性蛋白或其他成分。
不含抗生素、抗真菌药、 L -谷氨酰胺或转铁蛋白。不含动物源性蛋白或其他成分。
重構
使用前,每升培养基中无菌加入 20-40 ml 200 mM L-谷氨酰胺溶液。
法律資訊
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany