About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106500
NACRES:
NA.56
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
形狀
lyophilized powder
品質等級
標籤範圍
2-6 μmol per mL gel
基質
cross-linked 4% beaded agarose
基質活化
cyanogen bromide
基質結合
amino
基質墊片
1 atom
膨潤
1 g swells to 5-10 mL
儲存溫度
−20°C
應用
辅酶A-琼脂糖是一种琼脂糖结合物,以乳糖稳定的物理形式存在,用于亲和层析、蛋白层析和核苷酸/辅酶树脂。辅酶A已用于评估与年龄有关的听力损失的研究,以及评估在氧气浓度变化的环境中存活的生物。
外觀
用乳糖稳定
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)