Merck
C9891
Sigma-Aldrich
胶原酶 来源于溶组织梭菌
Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid, For general use
别名:
梭菌肽酶 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS Number:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
品質等級
形狀
essentially salt-free, lyophilized powder
比活性
≥125 CDU/mg solid
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
分子量
68-130 kDa
技術
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
溶解度
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble
應用
diagnostic assay manufacturing
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
该酶还与其他蛋白酶一起被用于分解人类肿瘤、小鼠肾脏、人脑和肺上皮组织。它还在在肝、肾灌注研究、胰腺消化、非实质大鼠肝细胞和肝细胞分离等方面有应用价值。Sigma的该酶用于牛小梁和皮质骨I型胶原的消化。它也被用作B组链球菌细胞FALGPA检测的阳性对照
适用于制备用于测序的单细胞悬液。
生化/生理作用
从组织中有效释放细胞需要胶原酶和中性蛋白酶的共同作用。每摩尔胶原酶由4g原子钙(Ca2+) 酶激活。培养滤液被认为含有分子量在68-130 kDa之间的至少7种不同的蛋白酶。最佳pH范围为6.3-8.8。这种酶通常用于消化组织样本中的结缔组织成分,以释放单个细胞。胶原酶治疗会导致一些细胞死亡。通常,消化浓度从0.1到5 mg/mL不等。为产生令人满意的细胞解离效率并不会造成太多的细胞死亡,其反应时间从15分钟到几个小时不等。最好使用含有钙和BSA的Krebs Ringer缓冲液,Zn2+ 是活性必需的。该酶识别序列 -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-,其中X通常是中性氨基酸。乙二醇双(β-氨基乙基醚)-N,N,N′,N′-四乙酸(EGTA)4;β-巯基乙醇;谷胱甘肽(还原型));巯基乙酸钠;2、2′-联吡啶;8-羟基喹啉、半胱氨酸具有抑制该酶活性的作用。
每摩尔胶原蛋白酶被4g原子钙活化。 它被乙二醇-双(β-氨基乙基醚)-N,NN′,N′-四乙酸,β-巯基乙醇、谷胱甘肽、巯基乙酸和8-羟基喹啉抑制。
注意
所提供产品可在-20℃稳定保存一年。在37℃、50℃和-20℃保存30天,无明显的FALGPA和蛋白酶活性损失。如果快速冷冻分装液(10 mg/mL)并保存于-20℃,胶原蛋白酶原液活性稳定。反复冻融会破坏溶液。 本品在冰上置放7小时以上可保留100%活性。
單位定義
一个胶原蛋白消化单元(CDU)从牛跟腱胶原蛋白中释放的肽链量和1.0 μ亮氨酸,5小时,pH7.4,37℃,在钙离子存在下的茚三酮颜色相同。一个 FALGPA水解单元每分钟,25℃,水解1.0 μmole 呋喃基丙烯酰-Leu-Gly-Pro-Ala。一个中性蛋白酶单元水解酪蛋白,产生颜色和1.0 μmole 酪氨酸每5小时,pH7.5,37℃下产生的相同。一个梭菌蛋白酶单元在DTT存在下,pH7.6,25℃,每分钟水解1.0 μmole BAEE。
準備報告
该产品相当于Mandl,I.,等报道的前40%硫酸铵馏分。(Mandl, I., et al., J. Clin.Invest., 32, 1323 (1953).储备溶液制备可在37°C下,将1-2 mg/mL胶原酶溶解于含有TESCA缓冲液(含50mM TES,0.36mM氯化钙,pH 7.4).
used together
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)