Merck
Detroit 562
87042205
登录查看公司和协议定价
生物来源
human pharynx
生长模式
Adherent
核型
2n = 46
形态学
Heteroploid
产品
Not specified
受体
Not specified
技术
cell culture | mammalian: suitable
相关疾病
cancer
运输
dry ice
储存温度
−196°C
细胞系来源
Human Caucasian pharynx carcinoma
细胞系描述
Derived from pleural fluid of an adult female with primary carcinoma of the pharynx. The cells have the type B glucose-6-phosphate dehydrogenase.
应用
Tumourigenicity studies
DNA图谱分析
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 8,10
THO1: 8,9
TPOX: 8,10
vWA: 16
培养基
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 0.1% Lactalbumin hydrolysate (LH) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
传代培养常规
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
其他说明
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA