Merck
COR-L279
96020724
登录查看公司和协议定价
别名:
CORL279 Cells, LuCL4 Cells
生物来源
human lung (lymph node metastasis)
生长模式
Aggregates in suspension
核型
Not specified
形态学
Not specified
产品
Not specified
受体
Not specified
技术
cell culture | mammalian: suitable
相关疾病
metastasis
运输
dry ice
储存温度
−196°C
细胞系来源
Human lung small cell carcinoma
细胞系描述
COR-L279 has been isolated from a lymph node of an untreated 63 year-old male. The degenerated and necrotic morphology of the sample obtained was consistent with metastatic small cell carcinoma of the lung.
应用
Cytotoxicity studies, study of small cell lung cancer
DNA图谱分析
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 9,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 9,11
vWA: 16,17
培养基
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
传代培养常规
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
其他说明
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA