About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
black polystyrene
clear bottom
clear wells
flat bottom
無菌
sterile
特點
lid
skirt
包裝
pack of 50
製造商/商標名
Corning 3542
尺寸
384 well
孔容積
50 μL
孔有效容積
5-40 μL
384 wells , low volume
適合性
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)