主要文件
CLS431231
Corning® 针头滤器
PTFE membrane, diam. 25 mm, pore size 0.45 μm
别名:
disposable syringe filters, syringe filters
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
NACRES:
NB.24
材料
PTFE membrane
polypropylene housing
無菌
non-sterile
包裝
case of 50
製造商/商標名
Corning 431231
直徑
25 mm
孔徑
0.45 μm
接頭
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Corning针头滤器经过100%完整性测试且经无热原和无细胞毒性认证,并按照ISO 9002标准制造。有多种膜可满足您的需求。
PES用于低蛋白质结合和更快的流速;不含表面活性剂的醋酸纤维素(SFCA)用于最低的蛋白结合;PTFE用于耐化学性; 而再生纤维素(RC)是DMSO相容性的最佳选择。
这些康宁针头滤器具有聚丙烯共聚物外壳、软管倒钩入口和软管倒钩出口。
  • PTFE 膜提供最佳的耐化学性
  • 这些天然疏水膜可用于排气或过滤气体
  • 100%完整性测试、无菌且认证的无热原和无细胞毒性
  • 依据ISO 9002标准生产
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)