主要文件
CLS431533
Corning® 方形PET储物瓶
square clear PET, sterile, capacity 1000 mL, screw cap, case of 24
别名:
Corning bottles, PET bottles, screw cap bottles
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
PET bottle
screw cap
square clear PET
wide-mouth bottle
描述
individually wrapped
無菌
sterile
sterile
特點
cap
graduations
包裝
case of 24
製造商/商標名
Corning 431533
瓶頸直徑
37 mm
容量
1000 mL
接頭
45
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Corning®方形PET储存瓶适用于储存缓冲液、培养基、生物和其他水溶液。
  • 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂使瓶子轻质,抗破裂和透明如玻璃。
  • 较大的开口使液体转移更容易进入。
  • 具有无衬套一体式高压灭菌橙色GL45螺纹聚丙烯塞密封盖。
  • 筛选的白色搪瓷刻度更容易看到。
  • 大白色标记点更容易识别样品。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)