主要文件
CLS480138
Corning® LSE rotors for LSE compact centrifuges
swing-out rotor for 6 x 5 mL tubes, 3,500 rpm, 1/cs
别名:
swing-out centrifuge rotor
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.15
特點
to hold 6 x 5 mL tubes
包裝
case of 1
pack of 1
製造商/商標名
Corning 480138
參數
200-63500 max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models LSE Compact
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)