生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
溶解度
hot water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H13N5O3/c1-4-6(16)7(17)10(18-4)15-3-14-5-8(11)12-2-13-9(5)15/h2-4,6-7,10,16-17H,1H3,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI 密鑰
XGYIMTFOTBMPFP-KQYNXXCUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
5′-脱氧腺苷已用于:
- 作为质谱中的标准品
- 、作为筛选胸苷磷酸化酶活性的抑制剂
- 、作为 5′-脱氧腺苷脱氨酶(DadD)试验的底物
生化/生理作用
5′-脱氧腺苷是微生物中甲基硫代腺苷/ S -腺苷同型半胱氨酸 (MTA/SAH)核苷酶的底物。 5′-脱氧腺苷是 S -腺苷甲硫氨酸(SAM)裂解的副产物。5′ 高水平脱氧腺苷抑制SAM 依赖性酶。它还抑制生物素合成酶(BioB)和硫辛酸合成酶(LipA)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)