生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥99%
形狀
powder
官能基
ester
脂質類型
neutral glycerides
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
InChI 密鑰
JEJLGIQLPYYGEE-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)