Merck
D2534
Sigma-Aldrich
顺式 -4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸标准液
≥98%
别名:
DHA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H32O2
CAS Number:
分子量:
328.49
Beilstein:
1715505
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
algae
品質等級
化驗
≥98%
形狀
liquid
官能基
carboxylic acid
脂質類型
omega FAs
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O)=O
InChI
1S/C22H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-
InChI 密鑰
MBMBGCFOFBJSGT-KUBAVDMBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二十二碳六烯酸(DHA)大量存在于大脑中。
二十二碳六烯酸(DHA)是一种含22个碳和6个双键的ω-3多不饱和脂肪酸,其第一个双键位于甲基末端的第3位(22:6 n-3)。 它是脂质膜和髓鞘的组分。
應用
cis-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸已用于:
  • 用作杜氏改良Eagle培养基(DMEM)的组分,用于培养细胞进行二十二碳六烯酸(DHA)处理
  • 研究其在分子和细胞水平上对人诱导多能干细胞(iPSC)衍生神经元的影响
  • MTT[3-(4,5-二甲基噻唑-2-基)-2,5-二苯基溴化四氮唑]试验,研究对3种人肝细胞癌(HCC)细胞系(HepG2、Hep3B、Huh7)的细胞毒性作用
生化/生理作用
二十二碳六烯酸(DHA)参与中枢神经系统的生长和生理活动。它可以调节成人神经发生和神经可塑性。DHA在胎儿大脑发育中起重要作用。它可能表现出抗氧化和抗炎的特性。DHA在细胞膜流动性的调节中起重要作用。它在几个大脑发育过程中起着至关重要的作用,包括神经递质释放、基因表达、髓鞘形成、神经炎症和神经元分化。DHA对几种癌症都有抗癌作用。
二十二碳六烯酸(DHA)还可用作前列腺素和类二十烷酸等信号传导分子的前体。
包裝
安瓿瓶装。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)