About This Item
分類程式碼代碼:
41104510
NACRES:
NB.43
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
polycarbonate cover (250 mm diam.)
特點
autoclavable: no
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nalgene® 5311-0250
外徑 × 內徑
280 mm × 251 mm
總高度
329 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 瓶身透明
  • 与有机溶剂或蒸气不兼容。
  • 可拆卸旋塞阀可接受内径为 1/8 至 1/4 英寸的泵管。
  • 可保持 28 英寸汞柱(711 毫米)的真空 24 小时。
  • 仅限室温使用。
  • TPE 密封圈,用于非真空使用。
  • 底板上方最大间隙:195 mm
Nalgene 真空干燥器具有透明的聚碳酸酯(PC)盖和聚丙烯(PP)底盘,当根据产品随附的说明使用时,其在完全真空状态下不会被打碎或爆炸。干燥器主体不受所有固体干燥剂的影响,包括酸和碱。不要用浓酸作为干燥剂。
直砖孔设计消除了活塞渗透。不需要垫圈,也不需要抽真空来对盖子进行密封——只需要润滑脂。当放下盖子上的凹形边缘不会让润滑脂接触到工作台。干燥器可使用任何标准的 230 mm 干燥板,如 Z360422。大尺寸干燥板单独出售。
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)