D3072
盐酸多西环素,现成溶液
100 mg/mL in DMSO, ≥95.0% (HPLC)
别名:
α-6-脱氧-5-羟基四环素盐酸盐, 2-并四苯甲酰胺, 4-(二甲氨基)- 1,4,4a,5,5a,6,11,12a-八氢-3,5,10,12,12a-五羟基-6-甲基-1,11-二氧-,盐酸盐(1:1),(4S,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-, Doxylin, Idocyklin, 盐酸多西环素, 盐酸强力霉素
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H24N2O8 · HCl
CAS Number:
分子量:
480.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51284028
NACRES:
NA.85
推荐产品
生物源
synthetic
品質等級
無菌
0.22 μm filtered
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
liquid
濃度
100 mg/mL in DMSO
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
parasites
作用方式
protein synthesis | interferes
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;/h4-7,10,14-15,17,25-27,31-32H,23H2,1-3H3;1H/b21-13-;/t7-,10+,14+,15-,17-,22-;/m0./s1
InChI 密鑰
VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
一般說明
强力霉素是一种四环素类抗生素,通常用于治疗各种感染。它是一种广谱抗生素和抑菌剂。强力霉素具有抗原生动物特性,是体内MMPs(基质金属蛋白酶)的有效抑制剂。
應用
<ul>
<li><strong>AAPS PharmSciTech: </strong>制备了结合盐酸多西环素的VA/PCL/CS基纳米纤维膜,该膜用于引导组织再生术和牙周炎治疗中的受控递送,在大鼠体内对该膜进行了评估,(Mirzaeei et al., 2024)。</li>
<li><strong>European Journal of Pharmacology: </strong>盐酸多西环素通过PI3K-Akt信号通路靶向MMP17和MMP1,从而抑制肾脏恶性横纹肌样瘤的进展(Mi et al., 2024)。</li>
</ul>
<li><strong>AAPS PharmSciTech: </strong>制备了结合盐酸多西环素的VA/PCL/CS基纳米纤维膜,该膜用于引导组织再生术和牙周炎治疗中的受控递送,在大鼠体内对该膜进行了评估,(Mirzaeei et al., 2024)。</li>
<li><strong>European Journal of Pharmacology: </strong>盐酸多西环素通过PI3K-Akt信号通路靶向MMP17和MMP1,从而抑制肾脏恶性横纹肌样瘤的进展(Mi et al., 2024)。</li>
</ul>
其他說明
保持容器密闭,并置于干燥通风处。打开后的容器必须小心重新密封并保持直立以防止泄漏。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)