蒸汽壓力
0.4 mmHg ( 160 °C)
化驗
≥95%
形狀
crystalline
mp
136-140 °C (lit.)
應用
agriculture
SMILES 字串
OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2,4-二氯苯氧基乙酸是一种合成生长素,也是吲哚-3-乙酸的类似物。
應用
2,4-二氯苯氧基乙酸可用作以下组分的补充剂:
- 薄层细胞外植培养的Murashige和Tucker培养基
- 触发愈伤组织的Murashige和Skoog 培养基
- 幼胚培养的N6-基培养基
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)