所有图片(6)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13N5O3 · H2O
CAS Number:
分子量:
269.26
Beilstein:
91015
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥99%
形狀
powder
溶解度
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI 密鑰
OLXZPDWKRNYJJZ-RRKCRQDMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2′-脱氧腺苷一水合物用于:
- 作为核苷补充品成分
- 作为标准品,估算增殖油棕胚性悬浮液中的DNA总甲基化率
- 逆转无菌α基序(SAM)和含组氨酸-天冬氨酸(HD)结构域的蛋白(SAMHD1)
- 抑制人类免疫缺陷病毒(HIV-1)和乙型肝炎病毒(HBV)
生化/生理作用
2′-脱氧腺苷(2′-dAdo),是脱氧核糖核苷,在能量应激的情况下可能被某些细胞用作能源,影响 cAMP的水平。 2′-dAdo 用于腺苷类似物在各种生物过程中功能的比较研究。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)