About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106314
NACRES:
NA.55
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
品質等級
形狀
liquid
用途
sufficient for 125 reactions
sufficient for 1500 reactions
sufficient for 500 reactions
特點
Long & Accurate PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
濃度
5 units/μL
技術
PCR: suitable
顏色
colorless
輸入
purified DNA
適合性
suitable for PCR
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
AccuTaq长链高保真(LA) DNA聚合酶是Taq DNA聚合酶与少量具有校对所需的3′→5′外切酶活性的聚合酶的组合。它能够扩增大于20 kb的基因组目标。这种混合物通过使用校对聚合酶来修复末端错误,增加了扩增产物的长度。该修复使聚合酶能够继续延长正在生长的DNA链。经过校对活动,最终产品大多有钝头。经过校对活动,最终产品大多为平端。
應用
AccuTaq LA DNA聚合酶生成长DNA扩增子,用于:
  • 突变分析
  • 克隆基因
  • DNA测序
  • cDNA 库生成
  • 聚合酶链式反应(PCR)
  • 直接PCR
特點和優勢
  • 保真度提高,可达 Taq DNA 聚合酶的 6.5 倍
  • 在基因组模板上高效准确地产生长达 22kb 的扩增子,在 λ 或细菌 DNA等较不复杂的模板上产生长达 40kb 的扩增子。
包裝
该酶具有优化 10× 反应缓冲液,用于增强复合物模板的扩增。包括单独的 DMSO小瓶。在最终浓度为1-4%的反应溶液中加入DMSO,可以提高产率,并改善一些复合PCR 靶标系统的可靠性。
其他說明
AccuTaq LA DNA 聚合酶是一种 Sigma高品质 Taq DNA 聚合酶与少量其他聚合酶的优化混合物,呈现 3'→5'核酸外切酶或校对活性。通过将 Taq 与适量的这种校对酶混合,可纠正错误掺入,从而产生了更长、更准确的 PCR 扩增子。
AccuTaq LA DNA 聚合酶和 10x 缓冲液在 –20°C 下储存。DMSO 在室温下储存。在约30℃ 下融化冷冻 DMSO 不会影响性能。
單位定義
一个单位在 74°C 下 可在30 分钟内将10 nmol 总 dNTP融入酸可沉淀 DNA 中。
法律資訊
本产品的使用受到如下一项或多项美国专利及其对应的境外专利声明保护:5,789,224, 5,618,711, 6,127,155以及与届满的美国专利号5,079,352对应的境外专利声明。购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者内部的研究用途。我们未明确表示、暗示或以禁止反言的形式授予您任何其他专利声明下的权利、进行任何专利方法申请的权利、进行任何形式的商业服务的权利,包括但不限于出于收费或其他商业考虑而报告购买者的研究活动结果的权利。本产品仅适合于研究用途。如需用于Roche专利许可的诊断用途,需另外征得Roche许可。有关购买许可的更多信息,可联系Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA获取。
本产品的购买包括对根据产品说明书规定的仅使用买方自身内部研究的购买量的专利免于诉讼。无其他专利权(如 5′核酸酶过程专利权)以明示、暗示或禁止反言的方式传达。关于购买许可证的更多信息,请与美国加利福尼亚州福斯特市林肯中心路850号应用生物系统许可署署长联系。
AccuTaq is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
閃點(°F)
188.6 °F
閃點(°C)
87 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)