About This Item
CAS Number:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
形狀
lyophilized powder
比活性
≥30 units/mg protein
分子量
60 kDa
成份
Protein, ≥85% biuret
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
酯酶属于C族羧酸酯酶。它是一种糖蛋白,主要存在于肝细胞的内质网中。
應用
Sigma的酶产品已被用于研究二价金属离子对酯酶活性的影响。
兔肝酯酶已被用于:
  • 通过乙酸乙烯酯、三酰甘油、-硝基苯基酯和丝氨酸酶抑制剂检测进行牛胆盐激活脂肪酶的比较生物物理研究
  • 肽类化合物的催化和动力学分析研究
  • 前药化合物(BMS-292655和BMS300043)的体外稳定性测定
  • 橄榄苦苷元(oleuropein aglycone,Ole-AG)的水解
来自兔肝脏的酯酶已被用于研究氨基甲酸酯类杀虫剂的毒性作用。兔肝酯酶还被用于研究辛伐他汀对脂蛋白相关磷脂酶A(2) 的表达和活性的影响。
生化/生理作用
酯酶具有广泛的底物特异性。兔肝酯酶已被用于研究氨基甲酸酯类杀虫剂的毒性作用。兔肝酯酶已被用于辛伐他汀的水解。
酯酶在水存在的情况下催化羧酸酯水解为羧酸盐和醇。兔肝羧酸酯酶催化桉油酚衍生物的对映选择性水解。
單位定義
一个酶活性单位是指在pH 8.0、25℃条件下每分钟将1.0 μM丁酸乙酯水解成丁酸和乙醇所需的酶量。
外觀
含 Tris 缓冲盐的冻干粉
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)