Merck
E1270
Sigma-Aldrich
ECM 凝胶 来源于 Engelbreth-Holm-Swarm 小鼠肉瘤
liquid, BioReagent, suitable for cell culture
别名:
EHS基质
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.75
產品線
BioReagent
品質等級
形狀
liquid
濃度
8-12 mg/mL
技術
cell culture | mammalian: suitable
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
ECM凝胶可用于上皮细胞、内皮细胞、肌肉细胞、神经细胞和肿瘤细胞。
生化/生理作用
当达到20-40°C时,ECM基质胶将发生热活化聚合,形成重组基底膜。 当PC12细胞在该ECM胶薄层上生长时,将在2天内形成神经突。
用于生产本品的每个小鼠种群都定期筛查病原体。经检测,LDEV呈阴性。
成分
ECM制剂的蛋白质浓度为8-12 mg/mL(DMEM溶液),主要成分为层粘连蛋白,还含有IV型胶原蛋白、蛋白多糖硫酸乙酰肝素、巢蛋白等其他次要成分。向ECM凝胶中添加IV型胶原蛋白可增加其聚合度。
本品含有50 mg/L硫酸庆大霉素。
注意
如需长期储存,请将本品置于-20°C储存。ECM凝胶可在2-8℃下储存最长72小时。
準備報告
该产品是从小鼠Engelbreth-Holm-Swarm肉瘤中提取的;并经过氯仿透析。使用前,将凝胶置于2-8℃下解冻过夜,并使用预冷至2-8℃的板和移液器将凝胶分配至多孔板。也可使用2-8℃的Dulbecco改良Eagle培养基将凝胶稀释最多两倍,应先稀释、再分配至多孔板。 该产品在20°C下放置5分钟即可成胶。对于长时间操作,应在低于10°C的温度下进行。细胞可接种于0.5 mm厚的凝胶层上或在1mm厚的凝胶层内培养。 如果在凝胶层内培养细胞,请在接种前将细胞加至凝胶中,建议密度为3-4 x 104 个细胞/mL。 可使用溶剂为PBS,不含钙、镁或EDTA且浓度为0.6-2.4单位/mL的蛋白酶,将细胞从凝胶中分离出来。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)