化驗
>98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white
溶解度
DMSO: >10 mg/mL
起源
Johnson & Johnson
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)c1cncn1[C@H](C)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
NPUKDXXFDDZOKR-LLVKDONJSA-N
基因資訊
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience