Merck
E6627
Sigma-Aldrich
顺式-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸 钠盐
≥99% (capillary GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2Na
CAS Number:
分子量:
324.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥99% (capillary GC)
形狀
film or powder
顏色
white to off-white
溶解度
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na].CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2.Na.H/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22;;/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22);;/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;;
InChI 密鑰
TVEGTERCKGGVCJ-LIJGWLRISA-N
基因資訊
human ... ALOX5(240)
mouse ... ALOX5(11689)
rat ... ALOX5(25290)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二十碳五烯酸(EPA)/花生五烯酸是一种ω-3多元不飽和脂肪酸(PUFA)。这种长链脂肪酸主要存在于鱼油中。
應用
顺式-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸钠盐已用于:
  • 研究其对小鼠模型中中药物诱导和自发狼疮的影响
  • 预处理小鼠肺泡巨噬细胞,以研究胺碘酮与细胞因子释放相关的二十碳五烯酸(EPA)之间的影响/关系
  • 研究通过EPA补充进行药理矫正是否可以恢复小鼠的自噬潮并降低肾脂毒性。
生化/生理作用
5-脂氧合酶抑制剂;可减少血栓素 A2 的生成。
二十碳五烯酸(EPA)具有抗高血糖、抗氧化、抗高脂血症和抗发炎等特性。它有助于改善血管反应性。EPA能够抑制血管平滑肌增生。它可通过抑制Fyn激酶活性改善肺动脉高压症。EPA有助于脂质代谢。它可用于治疗高胆固醇血症和动脉粥样硬化。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)