About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H20N2O10Na4
CAS Number:
分子量:
468.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥97%
技術
RNA purification: suitable
溶解度
H2O: soluble 10%, clear, colorless
應用
life science and biopharma
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCOCCOCCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H24N2O10.4Na/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24;;;;/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;;;/q;4*+1/p-4
InChI 密鑰
BAOGCDPNNOBWQZ-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
EGTA适用于:
- 在螯合Ca2+以促进Sr2+有效掺入卵母细胞的培养基中
- 作为磷酸酶洗涤缓冲液的一个组分,用于在去磷酸化和与免疫沉淀蛋白交联的核糖核酸片段的放射性标记过程中洗涤磁珠
- 作为卵母细胞激活介质的一个组成部分
一种螯合剂,用于在存在镁的情况下测定钙。用EGTA缓冲液反复冲洗可以实验性地耗尽Ca2+的培养细胞。
可用于在存在镁的情况下测定钙的螯合剂。
生化/生理作用
乙二醇-双(β-氨基乙醚)-N,N,N′,N′-四乙酸四钠盐(EGTA) 分离粘蛋白复合物,在免疫组化研究中十分有用。它可在小麦种子萌发时抑制根生长和有丝分裂指数。在根管生物型假体制备中用作脱钙剂,与EDTA和环己二胺四乙酸(CDTA)相比效果显著。
乙二醇-双(ß-氨基乙醚)-N,N,N,N-四乙酸四钠盐(EGTA)是一种钙螯合剂,在Mg2+存在下以1∶1的比例与Ca2+结合。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)