Merck
ED4SS
乙二胺四乙酸 四钠盐 二水合物
99.0-102.0% (titration)
别名:
EDTA 四钠盐, 乙二胺四乙酸四钠盐 二水合物, 依地酸钙钠
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · 2H2O
化学文摘社编号:
分子量:
416.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-573-9
Beilstein/REAXYS Number:
3861753
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
eCl@ss:
32150312
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
assay
99.0-102.0% (titration)
form
crystalline
reaction suitability
reagent type: chelator
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
InChI key
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
General description
乙二胺四乙酸(EDTA)是一种多元酸,用作金属螯合剂。由4个羧基和2个氨基组成,孤对电子可螯合钙等多种金属离子。 
Application
乙二胺四乙酸四钠盐二水合物已用于:
  • 使股骨脱钙,用于骨软骨组织的组织处理和染色
  • 作为NH4Cl裂解缓冲液组分,用于红细胞裂解和整体鉴定
  • 分离小鼠结缔组织隐窝
Biochem/physiol Actions
乙二胺四乙酸(EDTA)可治疗重金属离子中毒患者。EDTA可抑制金属蛋白酶活性位点的锌离子,也可抑制其他金属离子依赖性蛋白酶,如钙依赖性半胱氨酸蛋白酶。EDTA可能会干扰金属依赖性生物学过程。EDTA可抑制血小板聚集,并且是血小板计数最常用的抗凝剂。EDTA可联合其他活性试剂抑制微生物和生物膜,例如柠檬酸、醇、抗生素、聚六亚甲基双胍(PHMB)季铵等消毒剂。EDTA可用作血液学检验的抗凝剂,稳定血细胞的细胞组分和形态。 
乙二胺四乙酸(EDTA)用于消除痕量重金属对酶的抑制作用,并抑制需要二价阳离子作为辅因子的酶。
Still not finding the right product?
警示词
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
靶器官
Respiratory Tract
存储类别
11 - Combustible Solids
闪点 (F)
Not applicable
闪点 (°C)
Not applicable
PPE(个人防护设备)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)