Merck

EHU101611

Sigma-Aldrich

MISSION® esiRNA

targeting human TRAV19

登录查看公司和协议定价

NACRES:
NA.51

描述

Powered by Eupheria Biotech

质量水平

产品线

MISSION®

形式

lyophilized powder

esiRNA cDNA靶序列

TTGTATCCAGCATGGCTCAGAAGGTAACTCAAGCGCAGACTGAAATTTCTGTGGTGGAGAAGGAGGATGTGACCTTGGACTGTGTGTATGAAACCCGTGATACTACTTATTACTTATTCTGGTACAAGCAACCACCAAGTGGAGAATTGGTTTTCCTTATTCGTCGGAACTCTTTTGATGAGCAAAATGAAATAAGTGGTCGGTATTCTTGGAACTTCCAGAAATCCACCAGTTCCTTCAACTTCACCATCACAGCCTCACAAGTCGTGGACTCA

基因组数据库 |人类登记号

运输

ambient

储存温度

−20°C

基因信息

比较类似商品

查看完整比较结果

显示差异

1 of 4

此商品
EHU101141EHU101221EHU101151
MISSION® esiRNA targeting human TRAV19

EHU101611

MISSION® esiRNA

MISSION® esiRNA targeting human TRAV17

EHU101141

MISSION® esiRNA

MISSION® esiRNA targeting human TRAV24

EHU101221

MISSION® esiRNA

MISSION® esiRNA targeting human TRAV25

EHU101151

MISSION® esiRNA

Gene Information

human ... AE000660.1(6256)

Gene Information

human ... AE000660.1(7071)

Gene Information

human ... AE000660.1(80207)

Gene Information

human ... AE000660.1(7586)

Ensembl | human accession no.

ENSG00000211799

Ensembl | human accession no.

ENSG00000211797

Ensembl | human accession no.

ENSG00000211805

Ensembl | human accession no.

ENSG00000211806

product line

MISSION®

product line

MISSION®

product line

MISSION®

product line

MISSION®

storage temp.

−20°C

storage temp.

−20°C

storage temp.

−20°C

storage temp.

−20°C

form

lyophilized powder

form

lyophilized powder

form

lyophilized powder

form

lyophilized powder

一般描述

MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.

For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.

法律信息

MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

储存分类代码

10 - Combustible liquids

闪点(°F)

Not applicable

闪点(°C)

Not applicable


分析证书(COA)

输入产品批号来搜索 分析证书(COA) 。批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后找到。

已有该产品?

为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。

访问文档库

难以找到您所需的产品或批次号码?

在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).

示例

T1503
货号
-
25G
包装规格/数量

其它示例:

705578-5MG-PW

PL860-CGA/SHF-1EA

MMYOMAG-74K-13

1000309185

输入内容 1.000309185)

遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助

批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。

Aldrich 产品

  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。

  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。

  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。

未找到您寻找的产品?

部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。

索取COA

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门