主要文件
EP0030119843
Eppendorf® Tube Rack for cryogenic Tubes
Holds 36 x cryotubes, 3 rows of 12 wells each, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
NACRES:
NB.12
物料
polypropylene
特点
autoclavable
3 rows of 12 wells each
Holds 36 x cryotubes
包装
pkg of 2 pieces
制造商/商品名称
Eppendorf® 30119843
技术
cryopreservation: suitable
颜色
white
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)