About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.84
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
用途
sufficient for 100 assays
儲存溫度
−20°C
相关类别
應用
E-TOXATE Kit has been used in the semiquantitative determination of endotoxin levels in 0.1 % (w/v) dispersions of polyelectrolyte nanoparticle construct (NPs) and 0.1 % (w/v) polymer solutions.
法律資訊
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • E8029E-Toxate Endotoxin standard, for endotoxin quantitation 1 mL/vial化学品安全说明书
  • E8779E-Toxate reagent from Limulus polyphemus, sufficient for 20 tests 5 vial(s)化学品安全说明书
  • 2107E-Toxate Water, endotoxin, free 5 x 30化学品安全说明书
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)