Merck
F3290
FLAG®
≥85% (HPLC), lyophilized powder
别名:
Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys, ddddk肽, dykddddk肽
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C41H60N10O20
分子量:
1012.97
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
FLAG® 肽, lyophilized powder
assay
≥85% (HPLC)
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
1012.97 Da
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C41H60N10O20/c42-11-3-1-5-22(45-36(65)24(13-19-7-9-20(52)10-8-19)47-34(63)21(44)14-29(53)54)35(64)48-26(16-31(57)58)38(67)50-28(18-33(61)62)40(69)51-27(17-32(59)60)39(68)49-25(15-30(55)56)37(66)46-23(41(70)71)6-2-4-12-43/h7-10,21-28,52H,1-6,11-18,42-44H2,(H,45,65)(H,46,66)(H,47,63)(H,48,64)(H,49,68)(H,50,67)(H,51,69)(H,53,54)(H,55,56)(H,57,58)(H,59,60)(H,61,62)(H,70,71)/t21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
InChI key
XZWYTXMRWQJBGX-VXBMVYAYSA-N
General description
FLAG肽用于从抗-FLAG M1或抗-FLAG M2抗体(在溶液中或与琼脂糖凝胶结合)的氨基末端、Met-氨基末端或羧基末端FLAG融合蛋白的竞争性洗脱。
Application
温和的将FLAG融合蛋白从抗-FLAG® M1M2亲和树脂上洗脱。通常的工作浓度是100 μg/ml。将不会洗脱3X FLAG融合蛋白。对于该应用,使用3X FLAG肽F4799
请访问我们的FLAG®应用门户网站,了解更多产品详情。
Preparation Note
如需储备溶液,可溶解于TBS(10mM Tris HCL, 150 mM NaCl, pH7.4)至5 mg/mL的终浓度。
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)