Merck
F4512
Sigma-Aldrich
抗-人IgG(全分子)-FITC 兔抗
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
别名:
Rabbit Anti-Human IgG (whole molecule)−Fluorescein isothiocyanate
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
rabbit
品質等級
共軛
FITC conjugate
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
儲存條件
protect from light
技術
immunofluorescence: 1:64-1:128 using Hep2 cells
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
IgG 抗体在补体激活、吞噬作用、胎盘转运和细胞表面受体结合等体液免疫应答中起关键作用。荧光染料染料缀合物FITC(异硫氰酸荧光素)可用于对细胞或组织等生物结构的抗原-抗体相互作用进行定位。用洗涤缓冲液以1:100稀释的抗人IgG(全分子)-FITC抗体可用于流式细胞术,以分析抗体亲和力和病毒结合。该抗体也可用于间接免疫荧光抗体试验。FITC标记的抗人IgG抗体与人特异性反应。
IgG抗体亚型是免疫系统中含量最高的血清免疫球蛋白。它由B细胞分泌,存在于血液和细胞外液中,可防止细菌、真菌和病毒引起的感染。母体IgG通过胎盘传递至胎儿,对新生儿的感染免疫防御能力至关重要。抗人IgG(全分子)-FITC抗体对人IgG具有特异性。兔抗人IgG在碱性反应中与结晶异硫氰酸荧光素(FITC)缀合,然后进一步纯化去除游离的FITC。
免疫原
IgG来自合并的正常人血清
應用
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下。
免疫荧光(1篇)
抗人IgG(全分子)-FITC抗体可在间接免疫荧光法中用作二抗,也可用于流式细胞术 。
该抗体可以1:64的工作稀释度用于人外周血淋巴细胞免疫荧光染色。在丙酮固定的小鼠肝细胞和抗核抗体阳性血清上用作第一抗体时,最少使用1:64的工作稀释度。在对NIH3T3细胞进行标记的流式细胞术中,抗体以1:100的工作稀释度使用。该抗体也用于人血清ELISA。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)