Merck
F4771
Sigma-Aldrich
抗-成纤维细胞表面蛋白单克隆抗体 小鼠抗
clone 1B10, ascites fluid
登录查看公司和协议定价
别名:
Fibroblast Surface Protein Antibody, Fibroblast Surface Protein Antibody - Monoclonal Anti-Fibroblast Surface Protein antibody produced in mouse
MDL编号:
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
ascites fluid
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
1B10, monoclonal
分子量
antigen 43-72-80 kDa
包含
15 mM sodium azide
种属反应性
human
技术
complement-mediated cytotoxicity assay: 1:500
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
同位素/亚型
IgM
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
F6162D8168G3893
vibrant-m
D8168
单克隆抗-肌养蛋白 小鼠抗
clone
1B10, monoclonal
clone
FB-8, monoclonal
clone
MANDYS8, monoclonal
clone
G-A-5, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
bovine, human
species reactivity
chicken, rat, human, pig, rabbit, mouse
species reactivity
rat, human, pig
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
一般描述
单克隆抗成纤维细胞表面蛋白(小鼠IgM 同种型)来源于小鼠骨髓瘤细胞和以培养的人胸腺成纤维细胞免疫的BALB/c小鼠脾细胞融合产生的1B10杂交瘤。人成纤维细胞表面蛋白是一种成纤维细胞抗原,主要在人滑膜、包皮和胸腺成纤维细胞表达,在人上皮细胞和淋巴细胞中不存在。
免疫原
培养人胸腺成纤维细胞
应用
在小鼠中产生的单克隆抗成纤维细胞表面蛋白抗体可用于:
  • 免疫荧光
  • 流式细胞术
  • 免疫组织化学
  • 免疫印迹
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
免疫荧光(1篇论文)
免疫组织化学(1篇论文)
成纤维细胞表面蛋白单克隆抗体可用于人成纤维细胞和单核细胞的流式细胞分析。此外,它还可用于免疫印迹和蛋白质印迹分析。
生化/生理作用
单克隆抗成纤维细胞表面蛋白抗体也可用于通过抑制成纤维细胞在培养容器上的附着或是通过在兔补体存在下的细胞毒性作用,从而去除培养的人细胞中的成纤维细胞。另外,除了细胞特性的重要功能外,细胞系的表征对于培养物与组织起源的相关性、细胞所属谱系的鉴定或细胞的前体状态也很重要。成纤维细胞表面蛋白的单克隆抗体可提供强大的工具,用来控制各种人类细胞培养系统中成纤维细胞的生长,例如胸腺上皮(TE)细胞培养物,从而使高度富集的TE细胞群可以生长。
目标描述
这种成纤维细胞抗原已经证实存在于人滑膜、乳腺、包皮和胸腺成纤维细胞以及恶性纤维肉瘤组织中。该抗原既与细胞膜又与溶酶体相关。
分析说明
工作稀释度至少为1:500,通过补体蛋白介导的微细胞毒性测定法测定。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
I9278
胰岛素 溶液 人
Carcinoma-Associated Fibroblast-Like Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells
Mishra PJ, et al.
Cancer research, 68(11), 4331-4339 (2008)
Christian Hagel et al.
Neuropathology : official journal of the Japanese Society of Neuropathology, 32(4), 406-414 (2011-12-02)
The tumor suppressor disorder neurofibromatosis type 1 (NF1) is associated with development of multiple neurofibromas which may grow intraneurally as plexiform neurofibromas (PNF) or intracutaneously (CNF). Upon surgery neurofibromas may show prominent swelling hindering skin-edge approximation. To assess whether the
M Olovsson et al.
Gynecologic and obstetric investigation, 49(3), 165-169 (2000-03-24)
To investigate the ability of human uterine myocytes to grow under anaerobic conditions for a prolonged time period. Cells were isolated from fundal myometrium and cultured until subconfluency. The cell type was confirmed by immunostaining for the smooth muscle cell-specific
Yuki Sekino et al.
FEBS open bio (2021-06-12)
There are no human cancer cell lines of external auditory canal origin available for research use. This report describes the establishment of a culture condition for external auditory canal squamous cell carcinoma, derived from human tumor tissue. Successive squamous cell
Alfredo E Montes-Gómez et al.
Frontiers in immunology, 11, 538240-538240 (2020-11-17)
Dengue virus infection (DENV-2) is transmitted by infected mosquitoes via the skin, where many dermal and epidermal cells are potentially susceptible to infection. Most of the cells in an area of infection will establish an antiviral microenvironment to control viral