用途
sufficient for ~1000 assays
包裝
vial of 10 mL concentrate
儲存溫度
−20°C
應用
体细胞ATP释放试剂已被用于:
- 测量组织和培养细胞中的三磷酸腺苷(ATP)
- 测量卵母细胞中的ATP含量
- 裂解细胞以测量ATP和二磷酸腺苷(ADP)的含量
体细胞ATP释放试剂是一种ATP测量试剂,可用于体细胞中ATP的生物发光测定等应用。可与腺苷5′-三磷酸(ATP)生物发光体细胞检测试剂盒(FLASC)等试剂盒一起使用。
重構
用无菌水复原。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)